Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Doppelmuffen aus Nickel
Verwenden Sie Usbeck Laborgeräte™ Doppelklemmenmanschetten aus Nickel für einen perfekten Sitz mit über 360 Grad gleichmäßigem Klemmdruck. Die Manschetten sind hochfest und modular aufgebaut für eine sichere Handhabung.
6.41 CHF - 10.30 CHF
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Doppelmuffe
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Material Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10353571
Unterlagen ansehen
Usbeck Laborgeraete™
2200
Nickel, pulverbeschichtetes Zink Vernickelte Stahlschrauben 110 g
6.41 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10140081
Unterlagen ansehen
Usbeck Laborgeraete™
2201
Nickel, pulverbeschichtetes Zink Vernickelte Messingschrauben 111 g
6.93 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10126821
Unterlagen ansehen
Usbeck Laborgeraete™
2203
Nickel, Zink Vernickelte Messingschrauben 111 g
10.30 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zinkdruckguss
  • Für Stangen von bis zu 16 mm Ø
  • Verwendung mit Schrauben aus vernickeltem Stahl oder Messing
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Doppelmuffe
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Usbeck Laborgeraete™ Doppelmuffen aus Nickel