Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Doppelmuffen aus Nickel
Verwenden Sie Usbeck Laborgeräte™ Doppelklemmenmanschetten aus Nickel für einen perfekten Sitz mit über 360 Grad gleichmäßigem Klemmdruck. Die Manschetten sind hochfest und modular aufgebaut für eine sichere Handhabung.
Marke:  Usbeck Laborgeraete™ 2200
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10353571
  • 6.41 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zinkdruckguss
  • Für Stangen von bis zu 16 mm Ø
  • Verwendung mit Schrauben aus vernickeltem Stahl oder Messing
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Doppelmuffe
Nickel, pulverbeschichtetes Zink
Vernickelte Stahlschrauben 110 g