Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Doppelmuffen aus Nickel
Verwenden Sie Usbeck Laborgeräte™ Doppelklemmenmanschetten aus Nickel für einen perfekten Sitz mit über 360 Grad gleichmäßigem Klemmdruck. Die Manschetten sind hochfest und modular aufgebaut für eine sichere Handhabung.
Marke: Usbeck Laborgeraete™ 2201
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zinkdruckguss
- Für Stangen von bis zu 16 mm Ø
- Verwendung mit Schrauben aus vernickeltem Stahl oder Messing
Spezifikation
Je 1 | |
Doppelmuffe | |
Nickel, pulverbeschichtetes Zink | |
Vernickelte Messingschrauben 111 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Usbeck Laborgeraete™ Doppelmuffen aus Nickel > Aus vernickeltem Messing; Beschichtung: Pulver
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur