Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Doppelmuffen aus Nickel
Verwenden Sie Usbeck Laborgeräte™ Doppelklemmenmanschetten aus Nickel für einen perfekten Sitz mit über 360 Grad gleichmäßigem Klemmdruck. Die Manschetten sind hochfest und modular aufgebaut für eine sichere Handhabung.
Marke:  Usbeck Laborgeraete™ 2203
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10126821
  • 10.30 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zinkdruckguss
  • Für Stangen von bis zu 16 mm Ø
  • Verwendung mit Schrauben aus vernickeltem Stahl oder Messing
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Doppelmuffe
Nickel, Zink
Vernickelte Messingschrauben 111 g