Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Neubauer-Zählkammern
In 9 große Quadrate mit jeweils 1 mm unterteilt2 . BRAND™ Blaubrand™ Neubauer Zählkammern bestehen aus 4 großen, mit einem L markierten Eckfeldern für die Zählung von Leukozyten. 5 Unterquadrate im großen Zentralquadrat dienen der Zählung von Thrombozyten und Erythrozyten. Die Zählfläche der einzelnen Unterquadrate wird durch eine dreifache Linie begrenzt. Doppelt liniert. Erhältlich mit oder ohne Federklemmen.
Marke:  BRAND™ 718605
33.54 CHF gültig bis 2025-05-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24096" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10360141
  • 157.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Doppelt skaliert
  • Mit oder ohne Federklemmen
  • 9 große Quadrate mit je 1mm22 .
  • Vier große, mit „L“ markierte Quadrate in den Ecken zur Zählung von Leukozyten, jeweils eingeteilt in 16 Quadrate mit 0.25 mm Seitenlänge.
  • Großes Quadrat in der Mitte eingeteilt in 16 Quadrate mit 0.25 mm Seitenlänge.
  • Jedes Gruppenquadrat besteht aus 16 Mini-Quadraten mit je0.05 mm Seitenlänge und einer Fläche von 0.0025 mm22.
  • Die 5 Gruppenquadrate des Großquadrats in der Mitte werden für die Zählung von Thrombozyten und Erythrozyten verwendet.
  • Der Zählbereich jedes Gruppenquadrats ist durch die äußere der drei Grenzlinien beschränkt.
  • CE-Zeichen gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zählgerät
0.1 mm
Ohne Federklemmen
1Each.
Leukozyten-, Thrombozyten- und Erythrozytenzählung
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Code 24096, um diese Aktion zu erhalten.
    Aktionscode: 24096
    Gültig bis zum2025-05-16
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 21/04/2025 und dem 16/05/2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der bestellten Artikel. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist oder wenn ein Produkt nicht mehr auf Lager ist. Weitere Einschränkungen sind möglich. 
    Geschäftsbedingungen Mehr erfahren
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Blaubrand™ Neubauer-Zählkammern > Ohne Federklemmen