Learn More
BRAND™ Neubauer Zählkammern
In 9 große Quadrate mit jeweils 1 mm unterteilt2 . BRAND™ Neubauer Zählkammern sind mit vier großen Eckquadraten mit der Aufschrift L zum Zählen von Leukozyten und 5 Unterquadraten im großen zentralen Quadrat zum Zählen von Thrombozyten und Erythrozyten versehen. Alle Unterquadrate haben auf jeder Seite dreifache Begrenzungslinien. Doppelt liniert. Erhältlich mit oder ohne Federklemmen. CE-Zeichen gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE.
60.63 CHF - 102.41 CHF
Spezifikation
Produkttyp Zählgerät
Menge 1Each.
Tiefe (metrisch) 0.1 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Leukozyten-, Thrombozyten- und Erythrozytenzählung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
10195580
Unterlagen ansehen
BRAND™
717820
Mit Federklemmen
102.41 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10490171
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
717805
Ohne Federklemmen
60.63 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 9 große Quadrate mit je 1mm22 .
  • Vier große, mit „L“ markierte Quadrate in den Ecken zur Zählung von Leukozyten, jeweils eingeteilt in 16 Quadrate mit 0.25 mm Seitenlänge.
  • Das große Quadrat in der Mitte eingeteilt in 16 Quadrate mit 0.25 mm Seitenlänge.
  • Das große Quadrat in der Mitte ist eingeteilt in 25 Unterquadrate mit 0.2 mm Seitenlänge.
  • Jedes Unterquadrat besteht aus 16 Miniquadraten mit 0.05 mm Seitenlänge und einer Fläche 0.0025 mm2.
  • Die 5 Unterquadrate im großen Zentralquadrat dienen der Zählung von Thrombozyten und Erythrozyten.
  • Alle Unterquadrate haben auf jeder Seite dreifache Begrenzungslinien.
  • Anhand der mittleren Begrenzungslinie wird entschieden, ob die Zellen im Randbereich mitgezählt werden sollen oder nicht.
  • CE-Zeichen gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE.
Spezifikation
Spezifikation
Zählgerät
1Each.
0.1 mm
Leukozyten-, Thrombozyten- und Erythrozytenzählung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Neubauer Zählkammern