Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ IPG Strips pH 6.1-7.1
Nutzen Sie die ölfreie, problemlose isoelektrische Fokussierung (IEF)
Marke: Invitrogen™ ZM0016
Includes: Jede Packung ZOOM™ Streifen enthält 12 Streifen, die an einer dreifach gefalteten Karte befestigt sind.
Requires : ZOOM IPGRunner System
Beschreibung
- Maximale IEF-Auflösung beim Zoomen von Zielproteinen
- Schnelle isoelektrische Fokussierung von Proteinen und einfache Handhabung
- Jeder ZOOM-Streifen ist 7 cm lang und enthält eine dünne Schicht Polyacrylamid-Gel mit einem linearen pH-Gradienten
- Enger pH-Bereich mit einer Einheit zur Erweiterung der Proteintrennung innerhalb eines bestimmten Untersuchungsbereichs
- Einzeln mit eindeutigen Kennnummern, pH-Bereich und Ausrichtungsmarkierungen gekennzeichnet
2D-Gelelektrophorese, isoelektrische Fokussierung, Protein-Gelelektrophorese, Proteinprobenfraktionierung, Proteinprobenvorbereitung und -aufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Jede Packung ZOOM™ Streifen enthält 12 Streifen, die an einer dreifach gefalteten Karte befestigt sind. Bei -20°C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert ein Jahr lang haltbar. | |
Polyacrylamid | |
IPG-Streifen | |
Protein | |
ZOOM™ | |
Trockeneis |
ZOOM IPG-Streifen | |
6,1 bis 7,1 | |
7 cm (Streifen) | |
Isoelektrische Fokussierung | |
12 strips |