General Description
- Naproxen sodium is the sodium salt of naproxen
- Naproxen sodium competitively suppresses prostaglandin formation and pyrogen release by blocking the conversion of arachidonic acid
Application
- Naproxen is frequently used for migraine and postoperative pain research
- It is suitable for cell culture and in vivo research on pain, inflammation, and fever
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Naproxen sodium |
Menge | 5g |
Merck Index | 14,6417 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water up to 100mg/mlSoluble in methanol and chloroform; Slightly soluble in ether; Insoluble in water. |
Formelmasse | 252.24 |
Reinheit (%) | 98% |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M03L026 | Analysenzertifikat | 06/01/2025 | J63103.06,J63103.14,J63103.22 |
T19K010 | Analysenzertifikat | 31/07/2024 | J63103.06,J63103.14,J63103.22 |
P13K016 | Analysenzertifikat | 19/03/2024 | J63103.06,J63103.14,J63103.22 |
X15G014 | Analysenzertifikat | 13/09/2023 | J63103.06,J63103.14,J63103.22 |
T19J027 | Analysenzertifikat | 25/07/2023 | J63103.06,J63103.14,J63103.22 |
Sicherheit und Handhabung
- Naproxen sodium
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Naproxen sodium