Learn More
Implen™ NanoPhotometer™ IQ/OQ Documentation and Standard Solution
In compliance with international standards in regulated environments, documented verification is provided with Installation Qualification and Operation Qualification (IQ/OQ) Package Conforming Data to verify that instruments are working according to specifications in case of an audit.
Marke:  Implen™ N-120-Q
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16658323
  • 1317.76 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Dokumentation auf einem USB-Flash-Laufwerk als Excel Datei
  • Mit NanoPhotometer™ geeigneter Standardlösung (N-568-S oder N-120-S)
Spezifikation
Spezifikation
NanoPhotometer N120
Selbstkalibrierung
NanoPhotometer
Gemäß interner SOP
IQ/OQ-Paket (Installation Qualification and Operation Qualification) zur Datenkonformation
IQ/OQ-Dokumentation und Standardlösung (N-120-S)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Implen™ NanoPhotometer™ IQ/OQ Documentation and Standard Solution > NanoPhotometer N120