Learn More
DWK Life Sciences Hahnküken, PTFE, mit Gewinde, komplett mit 3-teiliger Hahnsicherung
Für den Einsatz mit polierten DURAN™ Einweghähnen.
Marke:  DWK Life Sciences 286221609
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15894618
  • 486.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Einweghahnküken aus PTFE stellen in Kombination mit dem polierten DURAN™ Einweghahn eine fettfreie Alternative dar. Im Lieferumfang ist die 3-teilige Hahnsicherung bereits enthalten.
  • Aus PTFE mit Gewinde und 3-teiliger Hahnsicherung
  • Für den Einsatz mit polierten DURAN™ Einweghähnen
  • Fettfreies Arbeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 mm
Nicht autoklavierbar
10 St./Packung
PTFE
29.2 NS
Für den Einsatz mit polierten DURAN™ Einwegehähnen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
DWK Life Sciences Hahnküken, PTFE, mit Gewinde, komplett mit 3-teiliger Hahnsicherung > Bohrung 10 mm, NS 29,2