Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18-HPLC-Säulen mit polaren Endkappen
Trennung und Auflösung polarer Analyten mit stark wässrigen mobilen Phasen.
Marke:  Thermo Scientific™ 25305-259070
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10231085
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18-Säulen mit polarem Endcapping ermöglichen die Retention und Trennung polarer Analyten. Diese Säulen bieten selbst bei anspruchsvollen Umkehrphasen-Trennungen mit stark wässrigen mobilen Phasen eine hervorragende Peakform.
  • Hypersil GOLD aQ Säulen bieten eine verbesserte Retention und Auflösung polarer Analyten
  • C18-Phase mit polaren Endgruppen für eine alternative Selektivität
  • Retention und Auflösung polarer Analyten
  • Sehr gut geeignet für stark wässrige, mobile Phasen
  • Sehr gute Peakform
Andere kundenspezifische Säulendimensionen sind verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Kundendienst. Innenliegende Edelstahl-Reduzierstücken zum Anschluss von präparativen Säulen mit 30 bis 50 mm Innendurchmesser an 1/16in. Kapillaren sind erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Präparative Säule
5 ml/min
4930 psi (340 bar)
2 bis 9
220 m²/g
L1
Hypersil GOLD
12%
Polar
10 mm
250 mm
5 μm
175 Å
60 °C
aQ C18
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Umkehrphase
Umkehrphase
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18-HPLC-Säulen mit polaren Endkappen > 5μm particle size; 10 x 250mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.