Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Platinum-zertifizierte Reinmedienflasche aus PETG
Beschreibung
Die Produkte werden mit Wasser zur Injektion gemäß USP gereinigt und nach dem Waschen in Reinräumen der Klasse 5 mit Verpackungen/Inspektionshauben der Klasse 4 weiterverarbeitet, um diese extrem partikelarmen Produkte herzustellen. Zertifiziert und zwischen Chargen darauf getestet, dass der Partikelgehalt weniger als 1/3 der gemäß den Vorgaben nach USP <788> zulässigen Grenzwerte beträgt, um eine potenzielle Partikelkontamination einzuschränken. Sterile, gebrauchsfertige Produkte mit einem Sterilisierungsvertrauensgrad von 10–6 im Inneren des Behälters/Verschlusses, einschließlich zweier hitzeversiegelten sterilen Barrieren zum Schutz des Produkts vor der Verwendung
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 2000 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 64 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 4,6 Zoll |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1,50 in. |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 39 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probennahme, Vorbereitung, Aufbewahrung, Langzeitlagerung, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation , Validation Testing, Drug Substance, Drug Product |
Höhe (metrisch) mit Verschluss | 271 mm |
Material | PETG |
Anzahl pro Karton | 20/Cs. |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1398991 | Konformitätsbescheinigung | 04/02/2025 | CE-N2019-2000 |
1420822 | Konformitätsbescheinigung | 22/01/2025 | CE-N2019-2000 |
1419684 | Konformitätsbescheinigung | 22/01/2025 | CE-N2019-2000 |
7315463010 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | CE-N2019-2000 |
1337056 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | CE-N2019-2000 |