Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Spigots for Storage Tanks
Thermo Scientific™ Nalgene™ Hähne für Vorratstanks eignen sich für den Einsatz mit Nalgene™ Tanks bis 100 gal. und werkseitig montiertem Einschraubstutzen und gewährleisten eine sichere und effiziente Flüssigkeitsdosierung.
297.00 CHF - 574.00 CHF
Spezifikation
Typ | Hahn |
---|---|
Kapazität (angloamerikanisch) | 100 gal. |
Kapazität (metrisch) | 100 gal. |
Anzahl pro Packung | 1 |
Produktcode | Marke | Material | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12867830
|
Thermo Scientific™
6420-0500 |
LDPE | 12.7 mm-NPT-Außengewinde |
297.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12877830
|
Thermo Scientific™
6420-0750 |
LDPE | 19 mm-NPT-Außengewinde |
305.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15981651
|
Thermo Scientific™
6421-0010 |
Polypropylen | 1.12 in. x 12 Innengewinde |
574.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Gewährleisten Sie durch die Verwendung von Thermo Scientific™ Nalgene™ Ablasshähnen für Vorratstanks die sichere und effiziente Abgabe von Flüssigkeiten aus Tanks. Die Hähne sind für die Verwendung mit Nalgene™ Tanks bis 100 gal. mit werkseitig installiertem Gewindestutzen geeignet.
Enthält
- O-Ringe aus PTFE (6421-0010 beinhaltet zwei O-Ringe)
Garantie:
90 Tage
Hinweis:
Vor der Installation darauf achten, dass Behälter und Hahn eine kompatible chemische Beständigkeit aufweisen.
Spezifikation
Hahn | |
100 gal. | |
100 gal. | |
1 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.