Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Spigots for Storage Tanks
Thermo Scientific™ Nalgene™ Hähne für Vorratstanks eignen sich für den Einsatz mit Nalgene™ Tanks bis 100 gal. und werkseitig montiertem Einschraubstutzen und gewährleisten eine sichere und effiziente Flüssigkeitsdosierung.
Marke: Thermo Scientific™ 6420-0750
286.14 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gewährleisten Sie durch die Verwendung von Thermo Scientific™ Nalgene™ Ablasshähnen für Vorratstanks die sichere und effiziente Abgabe von Flüssigkeiten aus Tanks. Die Hähne sind für die Verwendung mit Nalgene™ Tanks bis 100 gal. mit werkseitig installiertem Gewindestutzen geeignet.
Enthält- PTFE-O-Ringe (6421-0010 enthält zwei O-Ringe)
Hinweis:
Vor der Installation darauf achten, dass Behälter und Hahn eine kompatible chemische Beständigkeit aufweisen.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
19 mm-NPT-Außengewinde | |
LDPE | |
100 gal. | |
1 |
Hahn | |
100 gal. | |
6 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1405218 | Konformitätsbescheinigung | 14/04/2024 | 6420-0750 |
1401724 | Konformitätsbescheinigung | 28/02/2024 | 6420-0750 |
1363987 | Konformitätsbescheinigung | 16/07/2022 | 6420-0750 |
1082466-COC | Konformitätsbescheinigung | 17/04/2017 | 6420-0750 |
1028626-COC | Analysenzertifikat | 15/04/2017 | 6420-0750 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.