Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Spigots for Storage Tanks
Thermo Scientific™ Nalgene™ Hähne für Vorratstanks eignen sich für den Einsatz mit Nalgene™ Tanks bis 100 gal. und werkseitig montiertem Einschraubstutzen und gewährleisten eine sichere und effiziente Flüssigkeitsdosierung.
Marke:  Thermo Scientific™ 6420-0500
262.61 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12867830
  • 297.00 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Gewährleisten Sie durch die Verwendung von Thermo Scientific™ Nalgene™ Ablasshähnen für Vorratstanks die sichere und effiziente Abgabe von Flüssigkeiten aus Tanks. Die Hähne sind für die Verwendung mit Nalgene™ Tanks bis 100 gal. mit werkseitig installiertem Gewindestutzen geeignet.
Enthält
  • PTFE-O-Ringe (6421-0010 enthält zwei O-Ringe)
Hinweis:
Vor der Installation darauf achten, dass Behälter und Hahn eine kompatible chemische Beständigkeit aufweisen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
12.7 mm-NPT-Außengewinde
LDPE
100 gal.
1
Hahn
100 gal.
6
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Schematics & Diagrams
Certificates
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1398647 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/12/2023 Catalog Number6420-0500
Chargennummer1355364 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/05/2022 Catalog Number6420-0500
Chargennummer1301386 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/11/2020 Catalog Number6420-0500
Chargennummer1249319 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/02/2019 Catalog Number6420-0500
Chargennummer1220398 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/01/2018 Catalog Number6420-0500
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Nalgene™ Spigots for Storage Tanks > LDPE; Anschluss:12,7 mm-NPT-Außengewinde
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.