Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Spigots for Storage Tanks
Thermo Scientific™ Nalgene™ Hähne für Vorratstanks eignen sich für den Einsatz mit Nalgene™ Tanks bis 100 gal. und werkseitig montiertem Einschraubstutzen und gewährleisten eine sichere und effiziente Flüssigkeitsdosierung.
Marke:  Thermo Scientific™ 6421-0010
540.28 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15981651
  • 574.00 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-10-2025
Beschreibung
Gewährleisten Sie durch die Verwendung von Thermo Scientific™ Nalgene™ Ablasshähnen für Vorratstanks die sichere und effiziente Abgabe von Flüssigkeiten aus Tanks. Die Hähne sind für die Verwendung mit Nalgene™ Tanks bis 100 gal. mit werkseitig installiertem Gewindestutzen geeignet.
Enthält
  • PTFE-O-Ringe (6421-0010 enthält zwei O-Ringe)
Hinweis:
Vor der Installation darauf achten, dass Behälter und Hahn eine kompatible chemische Beständigkeit aufweisen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1.12 in. x 12 Innengewinde
Polypropylen
100 gal.
1
Hahn
100 gal.
12
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Spigots for Storage Tanks > Polypropylen; Anschlussstück:1,12 in. x 12 Innengewinde
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.