Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Einweg-Erlenmeyerkolben mit Schikanenboden aus PETG: Steril
Durch die Verwendung dieser Einweg-Kolben, die ideal für Zellsuspensionskulturen sowie die Herstellung, Mischung oder Lagerung von Medien sind, sparen Sie Vorbereitungszeit und vermeiden ein Kontaminationsrisiko.
Marke:  Thermo Scientific™ 4113-0500
102.00 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10345112
  • 136.00 CHF / 12 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
†Validierungsordner sind für Kunden als unterstützende Dokumentation während Ihres Produktvalidierungsprozesses erhältlich. Diese vertraulichen Informationen können unter rocregsupport@thermofisher.com angefordert werden. Nach der Anforderung wird Ihnen eine Geheimhaltungsverpflichtung zum Ausfüllen zugesandt.
Beschreibung
Beschreibung
Durch die Verwendung von Thermo Scientific™ Nalgene™ Einweg-Erlenmeyerkolben mit Schikaneboden aus PETG, die ideal für Suspensionskulturen sowie Medienherstellung, -mischung oder -lagerung geeignet sind, sparen Sie Vorbereitungszeit und vermeiden ein Kontaminationsrisiko. Das kristallklare PETG ist robust und bruchsicher, sodass die persönliche Sicherheit erhöht wird. Alle Größen sind belüftet oder unbelüftet erhältlich.
  • Sterile Einmalanwendung zur Verringerung des Kontaminationsrisikos
  • Fällt beim Autoklavieren zur Reduzierung biogefährlichen Abfalls in sich zusammen
  • Graduiert zur schnellen Volumenbestimmung
  • Hervorragende Validierungsunterstützung: Validierungsordner auf Anfrage erhältlich†
Hinweis:
† Validierungsordner sind für Kunden als unterstützende Dokumentation während des Produktvalidierungsprozesses erhältlich. Diese vertraulichen Informationen können unter rocregsupport@thermofisher.com angefordert werden. Nach der Anforderung wird Ihnen eine Geheimhaltungsverpflichtung zum Ausfüllen zugesandt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
16 oz.
PETG
1
Keine
Ja
Enghals
Mit Schikanen
45 – 430 mm
500 ml
12
Erlenmeyer
Nicht autoklavierbar
Ja
Steril
Fest, nicht belüftet
Dokumentation
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1418191 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum13/12/2024 Catalog Number4113-0500
Chargennummer1293190 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number4113-0500
Chargennummer1356758 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number4113-0500
Chargennummer1379051 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number4113-0500
Chargennummer1418191 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/11/2024 Catalog Number4113-0500
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Einweg-Erlenmeyerkolben mit Schikanenboden aus PETG: Steril > Sterile PETG-Erlenmeyer-Flasche; 500 ml; mit Schikanen; Weißer Verschluss ohne Belüftung
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.