Learn More
Corning™ Einweg-Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Aus optisch klarem Polycarbonat für optimale Sichtbarkeit und Langlebigkeit. Corning™ Einweg-Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat sind ideal für Anwendungen mit Schüttelkulturen.
Marke:  Corning™ 430422
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10664541
  • 372.00 CHF / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus optisch klarem Polycarbonat hergestellt
  • Idea; für Kulturanwendungen in Schüttlern
  • Die flache Kappe bietet eine geschlossene, flüssigkeitsdichte Dichtung
  • Gammasterilisiert und zertifiziert pyrogenfrei
  • RNAse- und DNAse-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
16,9 oz.
Polypropylene, Polypropylen
4,3 cm
Polycarbonat
50 ml
25/Karton
Ja
Steril
Orange
Oberteil: Mit Gewinde
500 ml
Für Schüttelkulturanwendungen
Weithals
1/Packung
Weit, Breit
Flach
Dokumentation
Product Information
Flyers
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer35624002 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum13/06/2025 Catalog Number430422
Chargennummer05224001 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum11/03/2025 Catalog Number430422
Chargennummer08023001 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum30/10/2024 Catalog Number430422
Chargennummer05224001 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/04/2024 Catalog Number430422
Chargennummer08023001 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum31/08/2023 Catalog Number430422
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Einweg-Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat > Glatt; flach; 500 ml
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, das Vorhandensein von Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umwelt zu verringern, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.