Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Einweg-Erlenmeyerkolben mit Schikanenboden aus PETG: Steril
Durch die Verwendung dieser Einweg-Kolben, die ideal für Zellsuspensionskulturen sowie die Herstellung, Mischung oder Lagerung von Medien sind, sparen Sie Vorbereitungszeit und vermeiden ein Kontaminationsrisiko.
Marke:  Thermo Scientific™ 4116-2000
78.11 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10434162
  • 133.00 CHF / 4 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
†Validierungsordner sind für Kunden als unterstützende Dokumentation während Ihres Produktvalidierungsprozesses erhältlich. Diese vertraulichen Informationen können unter rocregsupport@thermofisher.com angefordert werden. Nach der Anforderung wird Ihnen eine Geheimhaltungsverpflichtung zum Ausfüllen zugesandt.
Beschreibung
Beschreibung
Durch die Verwendung von Thermo Scientific™ Nalgene™ Einweg-Erlenmeyerkolben mit Schikaneboden aus PETG, die ideal für Suspensionskulturen sowie Medienherstellung, -mischung oder -lagerung geeignet sind, sparen Sie Vorbereitungszeit und vermeiden ein Kontaminationsrisiko. Das kristallklare PETG ist robust und bruchsicher, sodass die persönliche Sicherheit erhöht wird. Alle Größen sind belüftet oder unbelüftet erhältlich.
  • Sterile Einmalanwendung zur Verringerung des Kontaminationsrisikos
  • Fällt beim Autoklavieren zur Reduzierung biogefährlichen Abfalls in sich zusammen
  • Graduiert zur schnellen Volumenbestimmung
  • Hervorragende Validierungsunterstützung: Validierungsordner auf Anfrage erhältlich†
Hinweis:
† Validierungsordner sind für Kunden als unterstützende Dokumentation während des Produktvalidierungsprozesses erhältlich. Diese vertraulichen Informationen können unter rocregsupport@thermofisher.com angefordert werden. Nach der Anforderung wird Ihnen eine Geheimhaltungsverpflichtung zum Ausfüllen zugesandt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
64 oz.
PETG
1
Keine
Ja
Enghals
Mit Schikanen
45 – 430 mm
2000 ml
4
Erlenmeyer
Nicht autoklavierbar
Ja
Steril
Belüftet
Dokumentation
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1419796 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum18/02/2025 Catalog Number4116-2000
Chargennummer1347999 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number4116-2000
Chargennummer1334358 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number4116-2000
Chargennummer1334360 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number4116-2000
Chargennummer1419796 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/01/2025 Catalog Number4116-2000
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Einweg-Erlenmeyerkolben mit Schikanenboden aus PETG: Steril > Sterile PETG-Erlenmeyer-Flasche; 2.000 ml; mit Schikanen; Blauer belüfteter Verschluss
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.