Learn More
3M™ Secure Click™ wiederverwendbare Halb-Atemschutzmaske
Die 3M™ Secure Click™ wiederverwendbare Halb-Atemschutzmaske ist mit intelligenten und intuitiven Funktionen entwickelt, die sie einfach und zuverlässig machen.
Marke:  3M™ 7100172004
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16466370
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Mehr Atmungsaktivität und Komfort durch das weltweit erste Quadflow-Kassettensystem
  • Die Überprüfung der Druckknöpfe trägt zur Sicherheit bei, dass das Atemschutzgerät ordnungsgemäß mit dem Gesicht abgedichtet ist
  • Die Sprechmembran ist so konzipiert, dass sie während der Arbeit eine einfachere Kommunikation ermöglicht
  • Die neue Secure Click™ Verbindung gewährleistet, dass Filter und Kassetten ordnungsgemäß eingesetzt werden
  • Die flache Halbmaske bietet ein breites Sichtfeld und Kompatibilität mit bestimmten Schweiß- und Schleifschilden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
AS/NZS 1716:2012
Dunkelgrau
Atemschutz-Halbmaske
Without Speaking Diaphragm
10/Karton
Sicheres Click™
Silikon, Nylon
Groß
HF-803
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
3M™ Secure Click™ wiederverwendbare Halb-Atemschutzmaske > Größe: Groß