Learn More
Invitrogen™ CellEvent™ Caspase-3/7 Detection Reagents
CellEvent Caspase-3/7-Nachweisreagenzien sind neuartige fluorogene Substrate für den Apoptosenachweis. Diese Substrate weisen aktivierte Caspase-3/7 in lebenden Zellen nach, die sich durch Arbeitsabläufen zum Antikörpernachweis fixieren und multiplexen lassen.
Marke:  Invitrogen™ C10434
384.56 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
463.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17846521
  • 512.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
2 Fläschchen (1 Green, 1 Red)
Rot, grün
Nuclearer Farbstoff
∼ 590/610 nm, ∼ 502/530 nm
Fluoreszenz
Pulver
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ CellEvent™ Caspase-3/7 Detection Reagents > Rot, Grün; ∼590/610 nm (rot), ∼502/530 nm (grün); 2 Fläschchen