Learn More
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Das Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät wird mit Technologien für Absorption, Fluoreszenzintensität, Lumineszenz, AlphaScreen und zeitaufgelöster Fluoreszenzmessung geliefert. Die automatische dynamische Bereichswahl vereinfacht die Einrichtung der Messung, und die intelligenten Sicherheitskontrollen helfen, experimentelle Fehler zu vermeiden.
Marke:  Thermo Scientific™ VLBL00D0
47294.85 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25043" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15320757
  • 55300.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3020-83231 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/01/2025 Catalog NumberVLBL00D0
Chargennummer3020-83230 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/01/2025 Catalog NumberVLBL00D0
Chargennummer3020-83229 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/01/2025 Catalog NumberVLBL00D0
Chargennummer3020-83228 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/01/2025 Catalog NumberVLBL00D0
Chargennummer3020-83263 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/01/2025 Catalog NumberVLBL00D0
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät > Measurement Technology: Absorbance, Fluorescence Intensity, Luminescence, Reading Options: Top and Bottom, Dispensers: None