Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wirtschaftliche Messzylinder mit Graduierung; PP
Mit diesen kostengünstigen Messzylindern können Sie Flüssigkeiten einfach mit einfach ablesbaren, eingeprägten Graduierungen, die nicht abgehen, dispensieren.
Marke: Thermo Scientific™ 3664-0050
5.49 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Wirtschaftliche PP-Messzylinder bieten eine hervorragende Chemikalienbeständigkeit.
Diese Messzylinder besitzen einen großen Ausguss für ein einfaches Dispensieren von Flüssigkeiten, sowie leicht ablesbare, permanente und somit abriebfeste Graduierungen.
- Durchscheinend
- Nicht benetzbar
- Wirtschaftlich und wiederverwertbar; für den einmaligen Gebrauch ausgelegt
- Das Ablesen wird nicht durch Meniskusbildung erschwert, was genaue Messungen ermöglicht
- Temperaturbeständigkeit bis 135 °C (275 °F)
- Großer, gerillter Standfuß sorgt für größere Robustheit und Standfestigkeit, und verhindert so ein Kippen
- Kalibriert auf Halten/Ausgießen bei 20 °C
Informationen zum Recycling: Nalgene Wiederverwendbare Laborartikel sind so konzipiert, dass sie viele Jahre unter gewöhnlichen Laborbedingungen halten. Doch wie bei allen haltbaren Produkten müssen sie ausgemustert und schließlich ersetzt werden. Thermo Fisher Scientific fördert das Recycling von Nalgene Laborartikeln aus Polypropylen am Ende der Produktlebensdauer in Regionen, in denen Polypropylen recycelt werden kann.
Nalgene Becher und Messzylinder werden in Wellpappenkartons aus 100 % Recyclingmaterial geliefert. Die Verpackungsbeutel bestehen aus LDPE und sind nach dem Entfernen des Etiketts leicht wiederverwertbar. Bitte bleiben Sie im Kreislauf und recyceln Sie Ihre Kartons und Beutel.
Spezifikation
50 ml | |
Messzylinder Economy PP 50 ml | |
0,91 in. | |
1 ml | |
Rund | |
1,32 in. | |
Labore | |
7 in. | |
Messzylinder |
Polypropylen | |
für Inhalt | |
23,1 mm | |
120 °C | |
33,5 mm | |
248 °F | |
Rund | |
177,8 mm | |
Ja |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1417646 | Konformitätsbescheinigung | 11/11/2024 | 3664-0050 |
1411337 | Konformitätsbescheinigung | 16/08/2024 | 3664-0050 |
1410312 | Konformitätsbescheinigung | 13/07/2024 | 3664-0050 |
1403801 | Konformitätsbescheinigung | 22/03/2024 | 3664-0050 |
1395512 | Konformitätsbescheinigung | 11/11/2023 | 3664-0050 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.