Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wirtschaftliche Messzylinder mit Graduierung; PP
Mit diesen kostengünstigen Messzylindern können Sie Flüssigkeiten einfach mit einfach ablesbaren, eingeprägten Graduierungen, die nicht abgehen, dispensieren.
4.51 CHF - 110.00 CHF
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Anzahl pro Packung | 1 |
Kalibrierung | für Inhalt |
Max. Temperatur | 120 °C |
Form | Rund |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11399714
![]() |
Thermo Scientific™
3664-0010 |
10 ml | 0.2 ml |
110.00 CHF
24 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10189990
![]() |
Thermo Scientific™
3664-0010 |
10 ml | 0.2 ml | N/A | ||||||
10558141
![]() |
Thermo Scientific™
3664-0025 |
25 ml | 0.5 ml |
5.85 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10038630
![]() |
Thermo Scientific™
3664-0050 |
50 ml | 1 ml |
6.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10443901
![]() |
Thermo Scientific™
3664-0100 |
100 ml | 1 ml |
12.95 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10068640
![]() |
Thermo Scientific™
3664-0250 |
250 ml | 2 ml |
9.80 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10150041
![]() |
Thermo Scientific™
3664-0500 |
500 ml | 5 ml |
17.60 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10068650
![]() |
Thermo Scientific™
3664-1000 |
1000 ml | 10 ml |
25.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Wirtschaftliche PP-Messzylinder bieten eine hervorragende Chemikalienbeständigkeit.
Diese Messzylinder besitzen einen großen Ausguss für ein einfaches Dispensieren von Flüssigkeiten, sowie leicht ablesbare, permanente und somit abriebfeste Graduierungen.
- Die Messzylinder sind durchscheinend, bruchsicher, nicht benetzbar und zu günstigen Preisen erhältlich
- Wirtschaftlich und wiederverwertbar; für den einmaligen Gebrauch ausgelegt
- Ablesen wird nicht durch Meniskusbildung erschwert und ermöglicht dadurch genaue Messungen.
- Gute Temperaturbeständigkeit bis +135 °C
- Großer, gerillter Standfuß sorgt für größere Haltbarkeit und Standfestigkeit, und verhindert so ein Kippen.
- Kalibriert auf Halten/Ausgießen bei 20 °C
- Graduiert
Spezifikation
Polypropylen | |
für Inhalt | |
Rund | |
Labore | |
Messzylinder |
1 | |
120 °C | |
248 °F | |
Rund | |
Ja |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.