Learn More
BRAND™ Graduierter Zylinder aus Polypropylen mit kurzer Form
Polypropylen, hohe Klarheit.
Marke: BRAND™ 41628
47.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
50 ml | |
±1 ml | |
für Inhalt | |
10 | |
1.0 ml | |
Rund | |
Messzylinder |
Polypropylen | |
Klasse B | |
Geprägt | |
1.0 ml | |
80 °C | |
Hexagonal |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Graduierter Zylinder aus Polypropylen mit kurzer Form > Fassungsvermögen (metrisch) 50 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur