Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklavierkörbe aus Polypropylen
GREENER_CHOICE
Halten Sie Laborartikel während des Autoklavierens und Waschens mit diesen Autoklavierkörben aus Polypropylen, die auch eine vollständige Entlüftung und Entleerung ermöglichen.
29.20 CHF - 42.65 CHF
Spezifikation
Produkttyp Autoklavierkorb aus Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Material Polypropylen
Form Quadratisch
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Länge (metrisch) Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Länge (metrisch) Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10676541
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6917-0127
10.4 cm 15.6 cm 10.4 cm
29.20 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10257860
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6917-0150
17.8 cm 15.6 cm 17.8 cm
33.07 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10481151
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6917-0230
23.9 cm 23.3 cm 23.9 cm
42.65 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Autoklavierkörbe aus Polypropylen zum Autoklavieren und Waschen von Laborartikeln
Ermöglichen vollständiges Belüften und Abfließen.
  • Kein Zerkratzen von Kunststoff oder Glas durch glatte Oberfläche
  • Zur Lagerung stapelbar
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierkorb aus Polypropylen
Weiß
Quadratisch
1
Autoklavierbar
Polypropylen
6
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklavierkörbe aus Polypropylen