Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklavierkörbe aus Polypropylen
GREENER_CHOICE
Halten Sie Laborartikel während des Autoklavierens und Waschens mit diesen Autoklavierkörben aus Polypropylen, die auch eine vollständige Entlüftung und Entleerung ermöglichen.
Marke:  Thermo Scientific™ 6917-0230
40.23 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10481151
  • 44.85 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Autoklavierkörbe aus Polypropylen zum Autoklavieren und Waschen von Laborartikeln
Ermöglichen vollständiges Belüften und Abfließen.
  • Zur Lagerung stapelbar
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierkorb aus Polypropylen
Autoklavierbar
Polypropylen
6
23.3 x 23.9 x 23.9 cm
9,25 in.
9125 in.
9375 in.
Nicht rostend
Weiß
Quadratisch
1
23.3 cm
23.9 cm
23.9 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklavierkörbe aus Polypropylen > Autoklavierungskorb, 9,25 x 9,125 x 9,375 in.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.