Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklavierkörbe aus Polypropylen
Halten Sie Laborartikel während des Autoklavierens und Waschens mit diesen Autoklavierkörben aus Polypropylen, die auch eine vollständige Entlüftung und Entleerung ermöglichen.
Marke: Thermo Scientific™ 6917-0150
30.01 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Autoklavierkörbe aus Polypropylen zum Autoklavieren und Waschen von Laborartikeln
Ermöglichen vollständiges Belüften und Abfließen.
- Zur Lagerung stapelbar
- Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierkorb aus Polypropylen | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
6 | |
15.6 x 17.8 x 17.8 cm | |
6125 in. | |
6625 in. | |
7 in. |
Nicht rostend | |
Weiß | |
Quadratisch | |
1 | |
15.6 cm | |
17.8 cm | |
17.8 cm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1412648 | Konformitätsbescheinigung | 27/08/2024 | 6917-0150 |
1404492 | Konformitätsbescheinigung | 17/04/2024 | 6917-0150 |
1405593 | Konformitätsbescheinigung | 17/04/2024 | 6917-0150 |
1405592 | Konformitätsbescheinigung | 17/04/2024 | 6917-0150 |
1367920 | Konformitätsbescheinigung | 19/08/2022 | 6917-0150 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.