Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklavierkörbe aus Polypropylen
Halten Sie Laborartikel während des Autoklavierens und Waschens mit diesen Autoklavierkörben aus Polypropylen, die auch eine vollständige Entlüftung und Entleerung ermöglichen.
Marke: Thermo Scientific™ 6917-0127
26.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Autoklavierkörbe aus Polypropylen zum Autoklavieren und Waschen von Laborartikeln
Ermöglichen vollständiges Belüften und Abfließen.
- Zur Lagerung stapelbar
- Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierkorb aus Polypropylen | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
6 | |
15.6 x 10.4 x 10.4 cm | |
6125 in. | |
4.87 in. | |
4.125 Zoll |
Nicht rostend | |
Weiß | |
Quadratisch | |
1 | |
15.6 cm | |
10.4 cm | |
10.4 cm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1421267 | Konformitätsbescheinigung | 08/04/2025 | 6917-0127 |
1402447 | Konformitätsbescheinigung | 05/03/2024 | 6917-0127 |
1399987 | Konformitätsbescheinigung | 25/01/2024 | 6917-0127 |
1399988 | Konformitätsbescheinigung | 25/01/2024 | 6917-0127 |
1399986 | Konformitätsbescheinigung | 25/01/2024 | 6917-0127 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.