Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate InVitro™ Biotainer™ Bottles and Carboys, 10L, square with handle
Verringern Sie das Risiko einer Kontamination durch Verschleppung und sparen Sie sich die Kosten für Reinigung, Sterilisation und die entsprechenden Validierungen. Verwenden Sie die sterilen, gebrauchsfertigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ Flaschen und Ballonflaschen, die speziell für Hersteller pharmazeutischer und biologischer Produkte entwickelt wurden. Hervorragend geeignet zum Einfrieren.
Marke: Thermo Scientific™ 3410-08
250.47 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verringern Sie das Risiko einer Kontamination durch Verschleppung und sparen Sie sich die Kosten für Reinigung, Sterilisation und die entsprechenden Validierungen. Verwenden Sie die sterilen, gebrauchsfertigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ Flaschen und Ballonflaschen, die speziell für Hersteller pharmazeutischer und biologischer Produkte entwickelt wurden. Hervorragend geeignet zum Einfrieren.
- Haltbares, durchscheinendes PC gewährleistet die Integrität der Probe
- Verschlüsse besitzen eine Silikoneinlage für Auslaufsicherheit†
- Individuelle Anpassungsmöglichkeiten für den Flüssigkeitstransfer
- Umfangreiche Validierungsunterlagen stehen zu Ihrer Verfügung
- Geeignet zur Lagerung bei Temperaturen von -100 °C bis +100 °C
Spezifikation
10 l | |
Durchsichtig | |
Einfrieren | |
2 | |
Silikon | |
Ja | |
Eng | |
337 mm | |
13,3 in. | |
48 mm |
338,1 oz. | |
48 mm | |
Polycarbonat | |
Steril | |
USP Klasse VI, nicht zytotoxisch, USP <661>, nicht pyrogen | |
Ja | |
Quadratisch mit Griff | |
Flasche und Ballonflasche | |
Polypropylen | |
255 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1301152 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 3410-08 |
1310782 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 3410-08 |
1325359 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 3410-08 |
1293116 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 3410-08 |
1318507 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 3410-08 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Hinweis: Nicht auf Heizplatten verwendbar.