Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ Flaschen Artikelnummer.: 16460631
Verfügbar ab: 20-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ Flaschen
Artikelnummer. 16460631
10 L, Quadratisch
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 mL
20 mL
1 L
2 L
5 L
10 L
Form:
Quadratisch
Rund
Artikelnummer. 16460631
Marke: Thermo Scientific™ CEN341042
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer Flaschen für pharmazeutische und biologische Zwecke
Die Produkte werden mit Wasser zur Injektion gemäß USP gereinigt und nach dem Waschen in Reinräumen der Klasse 5 mit Verpackungen/Inspektionshauben der Klasse 4 weiterverarbeitet, um diese extrem partikelarmen Produkte herzustellen. Zertifiziert und zwischen Chargen darauf getestet, dass der Partikelgehalt weniger als 1/3 der gemäß den Vorgaben nach USP <788> zulässigen Grenzwerte beträgt, um eine potenzielle Partikelkontamination einzuschränken. Sterile, gebrauchsfertige Produkte mit einem Sterilisierungsvertrauensgrad von 10–6 im Inneren des Behälters/Verschlusses, einschließlich zweier hitzeversiegelten sterilen Barrieren zum Schutz des Produkts vor der Verwendung
ulliVerringern Sie das Risiko einer Kontamination durch Verschleppung und sparen Sie sich die Kosten für Reinigung, Sterilisation und die entsprechenden Validierungen./liliHaltbares, durchscheinendes PC gewährleistet die Integrität der Probe/liliSpeziell für die Verwendung in der pharmazeutischen und biologischen Herstellung entwickelt/liliDie Verschlüsse verfügen über eine Silikoneinlage für Auslaufsicherheit./liliUmfangreiche Validierungsunterlagen stehen zu Ihrer Verfügung/liliHervorragend geeignet zum Einfrieren./li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 L
Kapazität (angloamerikanisch) 338,1 oz.
Farbe Durchsichtig
Innendurchmesser (metrisch) Hals 48 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Media/Buffer Preparation ​, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product
Höhe (metrisch) mit Verschluss 337 mm
Material Polycarbonat
Anzahl pro Karton 2/Cs.
Sterilität Steril
Temperaturbereich (metrisch) -100°C to 100°C
Gewicht (angloamerikanisch) 7,5 lb
Verschlussfarbe Weiß
Niedriger Partikelgehalt <1/3 USP <788> (Ultralow particulate)
Zertifizierung/Konformität < 1/3 Partikel sind gemäß USP <778> zulässig
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Öffnung Eng
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 337 mm
Produkttyp Medienflasche aus Kunststoff
Breite (angloamerikanisch) 16 in.
Verschlussauskleidung Silikon
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 48 mm
Durchmesser (metrisch) 255 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer7444603010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/03/2025 Catalog NumberCE-N3410-42
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ Flaschen >