Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklavierbare Gestelle für Petri- und Bioassay-Schalen
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Nalgene Autoklavierbare Gestelle für Petri- und Bioassay-Schalen sind mit Glas- und Kunststoffschalen verwendbar.
Marke:  Thermo Scientific™ 5922-0024
323.79 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15292529
  • 364.00 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Autoklavierbare Nalgene™ Ständer für Petri- und BioAssay-Schalen gewährleisten den sicheren Transport von Glas- und Kunststoffschalen. Diese durchsichtigen Gestelle erfordern nur eine einfache Montage und ermöglichen eine seitliche Sichtbarkeit bei Kulturprüfungen während der Inkubation.
  • Durchsichtige Gestelle, von der Seite einsehbar zur Überprüfung von Kulturen während der Inkubation
  • Einfache Montage erforderlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Petrischalenträger
Durchsichtig
Acryl
4
100 mm
Nicht autoklavierbar
24/100mm
3.93 Zoll ( 100mm) Gericht
1
Dokumentation
Schematics & Diagrams
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklavierbare Gestelle für Petri- und Bioassay-Schalen > 100 mm Durchmesser; 24 Schalen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.