Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Dual Platinum KF Titrationselektrode in Stiftform, Quecksilber-frei
Für Karl Fischer- und Deadstop-Titrationen und Schwefelanalysen
Marke: Fisherbrand™ 93X219134
310.68 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Requires : Erfordert einen 13-640-150 Stecker-Adapter für den Anschluss an US-Standardeingängen oder einen 13-620-488 BNC-Eingangsadapter für BNC-Eingänge.
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Fisher Scientific KF Titrimetern™, Fisher Scientific Schwefelanalysatoren und pH-Messgeräten mit -10 μA KF Polarisationsausgang
- Abdeckungsbereich -5 bis +100 °C (23 bis 212 °F)
Bestellinformation
Misst 5.5 Zoll L (140 mm), 13 mm Durchmesser
Spezifikation
Blau | |
Glas | |
Elektrode | |
Karl-Fischer- und Dead-Stop-Titration und Schwefelanalyse | |
-5 bis + 100 °C | |
140 mm | |
13 mm |
Zweipolig | |
-5 °C° bis +100 °C° | |
Keine | |
23 °F bis 212 °F | |
5,5 in. | |
0,5 in. |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ accumet™ Dual Platinum KF Titrationselektrode in Stiftform, Quecksilber-frei > 25 Zoll Blei; -5 bis +100 °C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur