Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklavierbare Gestelle für Petri- und Bioassay-Schalen
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Nalgene Autoklavierbare Gestelle für Petri- und Bioassay-Schalen sind mit Glas- und Kunststoffschalen verwendbar.
275.00 CHF - 364.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Petrischalenträger
Farbe Durchsichtig
Aufnahmevermögen 60/100mm
Anzahl pro Packung 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Zur Verwendung mit (Geräte) Autoklavierbar Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Zur Verwendung mit (Geräte) Autoklavierbar Preis Menge & Verfügbarkeit  
11349634
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
5920-0060
60/100mm 3.93 Zoll ( 100mm) Gericht Autoklavierbar
344.00 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
12704378
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
5921-0060
56/60mm 2,36 Zoll ( 60 mm) Gericht Nicht autoklavierbar
275.00 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15292529
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5922-0024
24/100mm 3.93 Zoll ( 100mm) Gericht Nicht autoklavierbar
364.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Autoklavierbare Nalgene™ Ständer für Petri- und BioAssay-Schalen gewährleisten den sicheren Transport von Glas- und Kunststoffschalen. Diese durchsichtigen Gestelle erfordern nur eine einfache Montage und ermöglichen eine seitliche Sichtbarkeit bei Kulturprüfungen während der Inkubation.
  • Durchsichtige Gestelle, von der Seite einsehbar zur Überprüfung von Kulturen während der Inkubation
  • Einfache Montage erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
Petrischalenträger
Durchsichtig
60/100mm
1
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklavierbare Gestelle für Petri- und Bioassay-Schalen