Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Enghalsflaschen in Laborqualität mit Verschluss
Lagern, transportieren und verpacken Sie Flüssigkeiten in den äußerst zuverlässigen Laborflaschen, die speziell für anspruchsvolle Langzeit-Laboranwendungen entwickelt wurden.
Marke: Thermo Scientific™ 2002-0032
18.83 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
18.83 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Lagern, transportieren und verpacken Sie Flüssigkeiten mit den äußerst zuverlässigen und haltbaren Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Enghalsflaschen in Laborqualität mit Verschluss. Diese halbflexiblen, durchscheinenden Allzweckflaschen wurden speziell für langfristige, anspruchsvolle Laboranwendungen entwickelt und bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Nur aus hochwertigen Kunststoffen in Laborqualität für zuverlässig geringfügig laugungsfähige und extrahierbare Substanzen.
- Vielseitig und im Labor unabkömmlich
- Gleichmäßige Wände bieten Robustheit und Widerstandsfähigkeit gegen Risse oder Löcher
- Geeignet zur Verwendung in einem Tiefkühlgerät bis zu -100 °C (-149 °F)
- Polypropylen-Verschlüsse sorgen für hervorragende Auslaufsicherheit†, ohne dass Einlagen verwendet werden, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen oder Ihre Reagenzien kontaminieren können
- Nimmt am ACT-Label-Programm teil
- Auslaufsicher†
Spezifikation
1000 ml | |
32 oz. | |
Enghalsflasche in Laborqualität | |
HDPE | |
6 | |
Naturfarben | |
Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI. | |
Nein | |
Rund | |
216 mm | |
3,6 in. | |
Ohne Dichtungseinlage | |
38 – 430 mm | |
Schraubkappe |
1 l | |
Durchscheinend | |
27 mm | |
24 | |
Unsteril | |
38 mm | |
Ja | |
Eng | |
Ja | |
Vorratsflasche | |
8,5 in. | |
Polypropylen | |
91 mm | |
Nein |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1426133 | Konformitätsbescheinigung | 01/04/2025 | 2002-0032 |
1274078 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 2002-0032 |
1309305 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 2002-0032 |
1298958 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 2002-0032 |
1284865 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 2002-0032 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
†Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen.
Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.