Learn More
Invitrogen™ ELISA Stopplösung
Eine gebrauchsfertige Lösung, die als Stopplösung für ELISA-Anwendungen mit Meerrettichperoxidase und TMB-Substratlösung verwendet wird
Marke: Invitrogen™ SS04
281.20 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
ELISA Stop Solution is a ready-to-use solution intended for use as a stop solution in ELISA applications that use horseradish peroxidase and TMB substrate solution. As TMB substrate solution reacts with horseradish peroxidase, it produces a pronounced blue color. At the end of TMB incubation, a volume of ELISA Stop Solution equal to the volume of TMB substrate solution is added to the wells to terminate the horseradish peroxidase reaction. Addition of Stop Solution results in the rapid formation of a yellow end product. The optical density of this yellow end product is measured at 450 nm. The yellow end product is stable for sixty minutes after addition of Stop Solution and so optical density should be measured within that time.
- Eine gebrauchsfertige Lösung, die als Stopplösung für ELISA-Anwendungen mit Meerrettichperoxidase und TMB-Substratlösung verwendet wird
- Durch Reaktion der TMB-Substratlösung mit Meerrettichperoxidase wird eine ausgeprägte blaue Farbe erzeugt
- Am Ende der TMB-Inkubation wird eine ELISA-Stopplösung in Höhe des Volumens der TMB-Substratlösung in die Wells hinzugegeben, um die Meerrettichperoxidase-Reaktion zu beenden
- Die Zugabe von Stopplösung führt zu einer raschen Bildung eines gelben Endprodukts
- Die optische Dichte dieses gelben Endprodukts wird bei 450 nm gemessen
- Das gelbe Endprodukt ist für einen Zeitraum von 60 Minuten nach Zugabe der Stopplösung stabil, weshalb die optische Dichte innerhalb dieser Zeit gemessen werden sollte
- Lagerung bei 2 °C bis 8 °C
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
ELISA Stopplösung | |
Flüssig | |
Bei 2 – 8 °C lagern |
1 l | |
HRP, TMB | |
Nasseis |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
446666-000 | Analysenzertifikat | 14/04/2025 | |
446670-000 | Analysenzertifikat | 14/04/2025 | |
446665-000 | Analysenzertifikat | 14/04/2025 | |
446664-000 | Analysenzertifikat | 14/04/2025 | |
444157-000 | Analysenzertifikat | 14/04/2025 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Jetzt sparen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.