Learn More
Invitrogen™ LentiArray™ Human Transcription Factor CRISPR Library
Die Invitrogen™ LentiArray™ Human Transkriptionsfaktor-Bibliothek zielt auf 1.817 Gene mit bis zu 4 gRNA pro Genziel (in einem einzigen Well gepoolt) für insgesamt 7.268 gRNAs ab.Bibliotheken werden als 100 μl gebrauchsfertige lentivirale Partikel pro Genziel geliefert.
Marke:  Invitrogen™ A42273
Artikelnummer. 17235986
  • 72900.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1 Bibliothekssatz, 100 µl/Target.
Bei -68 bis -85 °C lagern.
LentiArray™
U6
Trockeneis
Lentiviral
Human gRNA CRISPR-Bibliothek
1 library
Name des Produkts
Invitrogen™ LentiArray™ Human Transcription Factor CRISPR Library > Gehäuse U6