Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Enghalsflaschen in Laborqualität mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Lagern, transportieren und verpacken Sie Flüssigkeiten in den äußerst zuverlässigen Laborflaschen, die speziell für anspruchsvolle Langzeit-Laboranwendungen entwickelt wurden.
9.52 CHF - 54.30 CHF
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Enghalsflasche in Laborqualität
Material HDPE
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
10718331
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
2002-9125
4 ml 13 mm
9.55 CHF
12 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10550022
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
2002-9025
8 ml 20 mm
9.52 CHF
12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10758711
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
2002-9050
15 ml 20 mm
9.85 CHF
12 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10768711
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
2002-0001
30 ml 20 mm
11.50 CHF
12 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10313501
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
2002-0002
60 ml 20 mm
13.80 CHF
12 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10159140
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
2002-0004
125 ml 24 mm
15.50 CHF
12 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10782711
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
2002-0006
175 ml 24 mm
23.35 CHF
12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10507341
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
2002-0008
250 ml 24 mm
23.76 CHF
12 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10749671
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
2002-9016
500 ml 38 bis 430 mm
54.30 CHF
12 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10517341
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
2002-0016
500 ml 28 mm
33.10 CHF
12 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10027950
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
2002-0032
1 l 38 – 430 mm
26.90 CHF
6 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Lagern, transportieren und verpacken Sie Flüssigkeiten mit den äußerst zuverlässigen und haltbaren Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Enghalsflaschen in Laborqualität mit Verschluss. Diese halbflexiblen, durchscheinenden Allzweckflaschen wurden speziell für langfristige, anspruchsvolle Laboranwendungen entwickelt und bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Nur aus hochwertigen Kunststoffen in Laborqualität für zuverlässig geringfügig laugungsfähige und extrahierbare Substanzen.
  • Vielseitig und im Labor unabkömmlich
  • Gleichmäßige Wände bieten Robustheit und Widerstandsfähigkeit gegen Risse oder Löcher
  • Kann in einem Tiefkühlgerät bis zu -100 °C (-149 °F) verwendet werden
  • Polypropylen-Verschlüsse sorgen für hervorragende Auslaufsicherheit ohne dass Einlagen verwendet werden, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen oder Ihre Reagenzien kontaminieren können
  • Auslaufsicher†
Informationen zum Recycling: Nalgene Wiederverwendbare HDPE-Flaschen sind so konzipiert, dass sie viele Jahre unter gewöhnlichen Laborbedingungen halten. Doch wie bei allen haltbaren Produkten müssen sie gegebenenfalls ausgemustert und ersetzt werden.   Nalgene HDPE-Flaschen und ihre Verpackung sind leicht wiederverwertbar.  Bitte recyceln Sie die Wellpappenkartons und LDPE-Beutel, in denen Ihre Nalgene Produktflaschen verpackt sind. Nach Ablauf der Produktlebensdauer sollten Sie Ihre Nalgene HDPE-Flaschen waschen und recyceln.
Garantie: 90 Tage
Spezifikation
Spezifikation
Durchscheinend
HDPE
Naturfarben
Ja
Rund
Polypropylen
Nein
Enghalsflasche in Laborqualität
Unsteril
Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Eng
Ohne Dichtungseinlage
Schraubkappe
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
†Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen.
Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Enghalsflaschen in Laborqualität mit Verschluss