Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Probenfläschchen aus LDPE mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Bewahren Sie Proben sicher in diesen LDPE-Probenfläschchen mit Verschluss auf, die mit einem Friktionsverschluss ausgestattet sind und nicht wie Glas zerbrechen.
10.45 CHF - 32.60 CHF
Spezifikation
Material LDPE
Anzahl pro Karton 144
Anzahl pro Packung 12
Produktlinie Nalgene
Verschlusstyp Festsitzender Schnappverschluss
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Höhe (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Höhe (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10480421
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6250-0005
5 ml 24.9 mm 23.6 mm
10.45 CHF
12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10106740
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6250-0012
12 ml 35.6 mm 27.1 mm
11.90 CHF
12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10607331
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
6250-0018
18 mL 52.6 mm 27.1 mm
16.05 CHF
12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10258680
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
6250-9028
28 mL 84.6 mm 27.1 mm
19.90 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 23-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10460991
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
6250-9050
50 mL 70.9mm 37.3mm
24.10 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 24-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10004720
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
6250-9075
75 mL 107.3 mm 37.3 mm
32.60 CHF
12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Probenbehälter haben einen festschließenden Schnappdeckel.
Geeignet für Proben, als Probenbecher für pH-Messungen, Dosen zum Wiegen und als Verpackung. Im Gegensatz zu Glas- oder Polystyrolbehältern unzerbrechlich.
  • Geradwandige Probenbehälter können bequem befüllt oder geleert werden Festverschließende Schnappdeckel sind vollständig abnehmbar und gewährleisten einen bequemen Zugriff auf das Behälterinnere Durch die transparente Wand kann der Anwender sehen, ob die Probenbehälter voll oder leer sind Polyethylen niederer Dichte ist selbst bei Temperaturen von -100°C
stoßfest und unzerbrechlich.
Spezifikation
Spezifikation
LDPE
12
Festsitzender Schnappverschluss
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
144
Nalgene
144 Kartons, 12 Pk.
Fläschchen
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Probenfläschchen aus LDPE mit Verschluss