Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Probenfläschchen aus LDPE mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Bewahren Sie Proben sicher in diesen LDPE-Probenfläschchen mit Verschluss auf, die mit einem Friktionsverschluss ausgestattet sind und nicht wie Glas zerbrechen.
Marke:  Thermo Scientific™ 6250-0005
7.56 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24350" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10480421
  • 10.45 CHF / 12 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Probenbehälter haben einen festschließenden Schnappdeckel.
Geeignet für Proben, als Probenbecher für pH-Messungen, Dosen zum Wiegen und als Verpackung. Im Gegensatz zu Glas- oder Polystyrolbehältern unzerbrechlich.
Eigenschaften:
  • Behälter mit geraden Seitenwänden ermöglichen einfachen Zugriff zum Befüllen und Leeren
  • Festsitzende Deckel sind vollständig abnehmbar und schnappen genau zu - bequemer Zugriff auf das Behälterinnere
  • Aufgrund durchscheinender Wände kann der Anwender leicht erkennen, ob die Behälter voll oder leer sind.
  • Polyethylen niederer Dichte ist auch bei tiefen Temperaturen bis zu -100 °C stoßfest und splittert nicht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Probenbehälter LDPE 5 ml
LDPE
144
Nalgene
Festsitzender Schnappverschluss
144 Kartons, 12 Pk.
Fläschchen
23.6 mm
5 ml
12
5 mL
24.9 mm
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Probenfläschchen aus LDPE mit Verschluss > LDPE; Schnappdeckel; 24 mm Durchmesser x 25 mm Höhe; Volumen: 5mL
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.