Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Probenfläschchen aus LDPE mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Bewahren Sie Proben sicher in diesen LDPE-Probenfläschchen mit Verschluss auf, die mit einem Friktionsverschluss ausgestattet sind und nicht wie Glas zerbrechen.
Marke:  Thermo Scientific™ 6250-9050
13.16 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24350" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10460991
  • 24.10 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Probenbehälter haben einen festschließenden Schnappdeckel.
Geeignet für Proben, als Probenbecher für pH-Messungen, Dosen zum Wiegen und als Verpackung. Im Gegensatz zu Glas- oder Polystyrolbehältern unzerbrechlich.
Eigenschaften:
  • Behälter mit geraden Seitenwänden ermöglichen einfachen Zugriff zum Befüllen und Leeren
  • Festsitzende Deckel sind vollständig abnehmbar und schnappen genau zu - bequemer Zugriff auf das Behälterinnere
  • Aufgrund durchscheinender Wände kann der Anwender leicht erkennen, ob die Behälter voll oder leer sind.
  • Polyethylen niederer Dichte ist auch bei tiefen Temperaturen bis zu -100 °C stoßfest und splittert nicht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Probenbehälter LDPE 28 ml
LDPE
144
Nalgene
Festsitzender Schnappverschluss
144 Kartons, 12 Packungen
Fläschchen
37.3mm
50 mL
12
50 mL
70.9mm
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer7451317010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum31/03/2025 Catalog Number6250-9050
Chargennummer7450952010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/03/2025 Catalog Number6250-9050
Chargennummer7425292010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/01/2025 Catalog Number6250-9050
Chargennummer7423553010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/01/2025 Catalog Number6250-9050
Chargennummer7421615010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/01/2025 Catalog Number6250-9050
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Probenfläschchen aus LDPE mit Verschluss > LDPE; Schnappdeckel; 37 mm x 71 mm (Durchm. x H); Fassungsvermögen:50 ml
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.