Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Probenfläschchen aus LDPE mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Bewahren Sie Proben sicher in diesen LDPE-Probenfläschchen mit Verschluss auf, die mit einem Friktionsverschluss ausgestattet sind und nicht wie Glas zerbrechen.
Marke:  Thermo Scientific™ 6250-0012
9.43 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24350" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10106740
  • 11.90 CHF / 12 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Probenbehälter haben einen festschließenden Schnappdeckel.
Geeignet für Proben, als Probenbecher für pH-Messungen, Dosen zum Wiegen und als Verpackung. Im Gegensatz zu Glas- oder Polystyrolbehältern unzerbrechlich.
Eigenschaften:
  • Behälter mit geraden Seitenwänden ermöglichen einfachen Zugriff zum Befüllen und Leeren
  • Festsitzende Deckel sind vollständig abnehmbar und schnappen genau zu - bequemer Zugriff auf das Behälterinnere
  • Aufgrund durchscheinender Wände kann der Anwender leicht erkennen, ob die Behälter voll oder leer sind.
  • Polyethylen niederer Dichte ist auch bei tiefen Temperaturen bis zu -100 °C stoßfest und splittert nicht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Probenbehälter LDPE 12 ml
27.1 mm
12 ml
12
12 mL
Festsitzender Schnappverschluss
144 Kartons, 12 Pk.
Fläschchen
Durchscheinend
LDPE
144
Nalgene
LDPE
35.6 mm
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer7182186010-COC Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/04/2017 Catalog Number6250-0012
Chargennummer7116573010-COC Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/04/2017 Catalog Number6250-0012
Chargennummer7229245010-COC Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum24/03/2017 Catalog Number6250-0012
Chargennummer7212641010-COC Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum24/03/2017 Catalog Number6250-0012
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Probenfläschchen aus LDPE mit Verschluss > LDPE; Schnappdeckel; 27 mm Durchmesser x 25 mm Höhe; Volumen: 12mL
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.