Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Probenbeutel
Halten Sie mit diesen LDPE-Probenbeuteln trockene Proben trocken und feuchte Proben feucht, ideal für kleine Laborartikel, botanische und andere Proben.
29.85 CHF - 281.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Strapazierfähige Beutel mit Doppelverschlussrillen sind ideal für Kleinteile im Labor und botanische oder andere Proben. |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Material | LDPE |
Benachrichtigungen:
Nicht empfohlen zum Aufbewahren von Flüssigkeiten.
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10410981
![]() |
Thermo Scientific™
6255-0406 |
15.2 cm | 10.2 cm | N/A | ||||||
10713461
![]() |
Thermo Scientific™
6255-0508 |
20.3 cm | 12.7 cm |
35.50 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10126100
![]() |
Thermo Scientific™
6255-0613 |
33 cm | 15.2 cm |
281.00 CHF
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10044620
![]() |
Thermo Scientific™
6255-0913 |
33 cm | 22.9 cm |
66.80 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10626931
![]() |
Thermo Scientific™
6255-0918 |
45.7 cm | 22.9 cm |
75.55 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Halten Sie mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Probenbeuteln trockene Proben trocken und feuchte Proben feucht. Diese strapazierfähigen doppelspurigen, dichten Polyethylen-Reißverschlussbeutel sind ideal für kleine Laborartikel, botanische und andere Proben geeignet und können sicher verschlossen werden. Sie werden jedoch nicht für die Lagerung von Flüssigkeiten empfohlen.
Eingeschränkte Garantiedauer: Dieses Produkt unterliegt allen in unseren Verkaufsbedingungen festgelegten Gewährleistungsbestimmungen und -ausschlüssen und hat eine Garantiezeit von neunzig (90) Tagen nach Produktauslieferung.
Haftungsausschluss für die Einschränkung auf interne Forschungsanwendung: Alle Einschränkungen für den Käufer, das Produkt/die Produkte nur für interne Forschungszwecke zu verwenden, treffen nicht auf das Produkt/die Produkte auf den Webseiten zu, die mit dieser Aussage in Verbindung stehen.
Spezifikation
Strapazierfähige Beutel mit Doppelverschlussrillen sind ideal für Kleinteile im Labor und botanische oder andere Proben. | |
Durchsichtig | |
LDPE |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.