Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Probenbeutel
GREENER_CHOICE
Halten Sie mit diesen LDPE-Probenbeuteln trockene Proben trocken und feuchte Proben feucht, ideal für kleine Laborartikel, botanische und andere Proben.
Marke:  Thermo Scientific™ 6255-0913
39.93 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10044620
  • 66.80 CHF / 50 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Nicht empfohlen zum Aufbewahren von Flüssigkeiten.
Beschreibung
Beschreibung
Halten Sie mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Probenbeuteln trockene Proben trocken und feuchte Proben feucht. Diese strapazierfähigen doppelspurigen, dichten Polyethylen-Reißverschlussbeutel sind ideal für kleine Laborartikel, botanische und andere Proben geeignet und können sicher verschlossen werden. Sie werden jedoch nicht für die Lagerung von Flüssigkeiten empfohlen.
  • Transparentes Polyethylen niederer Dichte zur einfachen Identifikation des Inhalts
  • Wände mit einer Stärke von 4 mm schützen Ihre Proben
  • In den wasserdichten Beuteln bleibt der Inhalt trocken
  • Transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Strapazierfähige Beutel mit Doppelverschlussrillen sind ideal für Kleinteile im Labor und botanische oder andere Proben.
LDPE
33 cm
22.9 cm
Durchsichtig
13 in.
9 in.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Probenbeutel > 9 x 13 Zoll (B x L)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.