Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Probenbeutel
GREENER_CHOICE
Halten Sie mit diesen LDPE-Probenbeuteln trockene Proben trocken und feuchte Proben feucht, ideal für kleine Laborartikel, botanische und andere Proben.
Marke:  Thermo Scientific™ 6255-0613
259.78 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10126100
  • 281.00 CHF / 250 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Nicht empfohlen zum Aufbewahren von Flüssigkeiten.
Beschreibung
Beschreibung
Halten Sie mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Probenbeuteln trockene Proben trocken und feuchte Proben feucht. Diese strapazierfähigen doppelspurigen, dichten Polyethylen-Reißverschlussbeutel sind ideal für kleine Laborartikel, botanische und andere Proben geeignet und können sicher verschlossen werden. Sie werden jedoch nicht für die Lagerung von Flüssigkeiten empfohlen.
  • Transparentes Polyethylen niederer Dichte zur einfachen Identifikation des Inhalts
  • Wände mit einer Stärke von 4 mm schützen Ihre Proben
  • In den wasserdichten Beuteln bleibt der Inhalt trocken
  • Transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Strapazierfähige Beutel mit Doppelverschlussrillen sind ideal für Kleinteile im Labor und botanische oder andere Proben.
LDPE
33 cm
15.2 cm
Durchsichtig
13 in.
6 in.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Probenbeutel > 6 x 13 in. (B x L)
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.