Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Probenbeutel
GREENER_CHOICE
Halten Sie mit diesen LDPE-Probenbeuteln trockene Proben trocken und feuchte Proben feucht, ideal für kleine Laborartikel, botanische und andere Proben.
Marke:  Thermo Scientific™ 6255-0406
28.33 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10410981
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Benachrichtigungen:
Nicht empfohlen zum Aufbewahren von Flüssigkeiten.
Beschreibung
Beschreibung
Halten Sie mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Probenbeuteln trockene Proben trocken und feuchte Proben feucht. Diese strapazierfähigen doppelspurigen, dichten Polyethylen-Reißverschlussbeutel sind ideal für kleine Laborartikel, botanische und andere Proben geeignet und können sicher verschlossen werden. Sie werden jedoch nicht für die Lagerung von Flüssigkeiten empfohlen.
  • Transparentes Polyethylen niederer Dichte zur einfachen Identifikation des Inhalts
  • Wände mit einer Stärke von 4 mm schützen Ihre Proben
  • In den wasserdichten Beuteln bleibt der Inhalt trocken
  • Transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Strapazierfähige Beutel mit Doppelverschlussrillen sind ideal für Kleinteile im Labor und botanische oder andere Proben.
LDPE
15.2 cm
10.2 cm
Durchsichtig
6 in.
4 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Probenbeutel > 4 W x 6 Zoll L
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.