Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Jerry Can with Tethered Polypropylene Closure (Single Port)
Kann verwendet werden mit: Ideal als Reservoir in automatisierten Systemen; Verschlussmaterial: Polypropylen; Farbe: Weiß
Marke: Thermo Scientific™ 2243-0013
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Nalgene™ Jerrican mit angehängtem Polypropylen-Verschluss und platzsparendem Design verfügt über einen eingearbeiteten Griff und eine Griffmulde am Boden, die das Ausgießen erleichtern, und eignet sich zur Lagerung von Reagenzien. Der Doppelanschluss 2243-9013 ist hervorragend als Reservoir in automatisierten Systemen geeignet. Der 53B-Verschluss kann mit Schläuchen konfiguriert werden, während der 38 mm-Verschluss zum Befüllen und Entleeren des Reservoirs verwendet werden kann.
Hauptmerkmale:- Kanister ist hervorragend als Tank in automatisierten Systemen wie dem PRISM™ 3700 DAN-Analysator geeignet.
- Permanente Graduierungen in 1 Gallonen- und 5 Liter-Schritten für bequemes Dosieren
- Der mitgeformte Tragegriff sorgt beim Tragen von schweren Inhalten für stabilen Halt.
- Der integrierte Schulterhenkel und eingelassene Griff am Boden ermöglichen ein bequemes Heben.
- Große Standfläche und tiefliegender Schwerpunkt für mehr Stabilität
- Aus HDPE, das eine gute chemische Beständigkeit für die unterschiedlichsten Lösungen bietet
- Platzsparende rechteckige Form für eine effiziente Lagerung
Bestellinformationen:
- Als Verschlussoptionen bei Vakuumanwendungen zu verwenden mit Schnell-Befüll-/Belüftungsverschlüssen (Bestell- Nr. 2158) oder Nalgene Füll-/Belüftungsverschlüsse (Kat.-Nr. 2162)
- Ein weiteres Zubehör sind Nalgene Gerippte Schottverschraubungen (Kat.- 6149)
- Kundenspezifische Schlauchsätze können im Thermo Scientific Schlauchsatz-Konfigurator unter www.thermoscientific.com/tubingconfigurator erstellt werden.
Spezifikation
3.5 gal. | |
Entspricht USP-Klasse VI/FDA21 CFR 177.1520 | |
Polypropylen | |
angehängbare | |
Jerrican mit Einzelanschluss | |
38 mm | |
HDPE | |
1 Ea. |
13 l | |
Weiß | |
53 B | |
Weiß | |
1.5 Zoll | |
Ideal als Reservoir in automatisierten Systemen | |
4/Cs. | |
Kanister |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1417804 | Konformitätsbescheinigung | 14/11/2024 | 2243-0013 |
1396388 | Konformitätsbescheinigung | 16/11/2023 | 2243-0013 |
1391926 | Konformitätsbescheinigung | 05/09/2023 | 2243-0013 |
1385469 | Konformitätsbescheinigung | 15/05/2023 | 2243-0013 |
1360231 | Konformitätsbescheinigung | 11/06/2022 | 2243-0013 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.