Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Jerry Can with Tethered Polypropylene Closure (Double Port)
Kann verwendet werden mit: Ideal als Reservoir in automatisierten Systemen; Verschlussmaterial: Polypropylen; Farbe: Weiß
Marke:  Thermo Scientific™ 2243-9013
Artikelnummer. 11787825
  • 424.00 CHF / 4 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Nalgene™ Jerrican mit angehängtem Polypropylen-Verschluss und platzsparendem Design verfügt über einen eingearbeiteten Griff und eine Griffmulde am Boden, die das Ausgießen erleichtern, und eignet sich zur Lagerung von Reagenzien. Der Doppelanschluss 2243-9013 ist hervorragend als Reservoir in automatisierten Systemen geeignet. Der 53B-Verschluss kann mit Schläuchen konfiguriert werden, während der 38 mm-Verschluss zum Befüllen und Entleeren des Reservoirs verwendet werden kann.
Hauptmerkmale:
  • Kanister ist hervorragend als Tank in automatisierten Systemen wie dem PRISM™ 3700 DAN-Analysator geeignet.
  • Permanente Graduierungen in 1 Gallonen- und 5 Liter-Schritten für bequemes Dosieren
  • Der mitgeformte Tragegriff sorgt beim Tragen von schweren Inhalten für stabilen Halt.
  • Der integrierte Schulterhenkel und eingelassene Griff am Boden ermöglichen ein bequemes Heben.
  • Große Standfläche und tiefliegender Schwerpunkt für mehr Stabilität
  • Aus HDPE, das eine gute chemische Beständigkeit für die unterschiedlichsten Lösungen bietet
  • Platzsparende rechteckige Form für eine effiziente Lagerung
Bestellinformationen:
  • Als Verschlussoptionen bei Vakuumanwendungen zu verwenden mit Schnell-Befüll-/Belüftungsverschlüssen (Bestell- Nr. 2158) oder Nalgene Füll-/Belüftungsverschlüsse (Kat.-Nr. 2162)
  • Ein weiteres Zubehör sind Nalgene Gerippte Schottverschraubungen (Kat.- 6149)
  • Kundenspezifische Schlauchsätze können im Thermo Scientific Schlauchsatz-Konfigurator unter www.thermoscientific.com/tubingconfigurator erstellt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3.5 gal.
Entspricht USP-Klasse VI/FDA21 CFR 177.1520
Polypropylen
angehängbare
Jerrican mit Doppelanschluss
38 mm
HDPE
1 Ea.
13 l
Weiß
53 B
Weiß
1.5 Zoll
Ideal als Reservoir in automatisierten Systemen
4/Cs.
Kanister
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Jerry Can with Tethered Polypropylene Closure (Double Port) > Mit Doppelanschluss; 3.5 gal. (13 l)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.