Learn More
Buerkle™ HDPE Kanister Artikelnummer.: 10006791
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ HDPE Kanister
Artikelnummer. 10006791 Alle ansehen Bürkle Produkte
10 L, 230 x 190 x 310 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2,5 l
5 l
10 L
20 L
30 L
Abmessungen (L x B x H):
153 x 115 x 208 mm
190 x 145 x 251 mm
230 x 190 x 310 mm
290 x 246 x 385 mm
320 x 284 x 435 mm
Artikelnummer. 10006791
Marke: Buerkle™ 14270010
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kanister für Lagerung oder Transport. Kanister mit UN-Transportgenehmigung und manipulationssicherer Dichtung.
  • Zur Lagerung oder zum Transport
  • HDPE
  • Mit UN-Zulassung für den Transport
  • Schraubdeckel ohne Ablassventil im Lieferumfang enthalten; Schraubdeckel mit Ablassventil als Zubehör erhältlich
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (angloamerikanisch) 2,6 gal.
Kapazität (metrisch) 10 L
Zertifizierung/Konformität UN-Zulassung 3H1/X1.9/250
Verschlussgröße 1427-9105, Orig. Screw Cap DIN50
Verschlusstyp Schraubdeckel, manipulationssicher
Farbe Transparent
Innendurchmesser (metrisch) Hals 40.5 mm
Abmessungen (L x B x H) 230 x 190 x 310 mm
Abmessungen (L x B) 230 x 190 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Lagerung und Transport
Höhe (metrisch) mit Verschluss 310 mm
Enthält Schraubdeckel
Länge (metrisch) 230 mm
Material HDPE
Mouth Style S50 Thread
Produkttyp Kanister
Form Quadratisch
Sterilität Non-sterile
Breite (metrisch) 190 mm
Name des Produkts
Buerkle™ HDPE Kanister >