Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Diagnostikflaschen mit Verschluss: Steril, auf Tablett eingeschweißt Artikelnummer.: 10170563
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Diagnostikflaschen mit Verschluss: Steril, auf Tablett eingeschweißt
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10170563
15 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 ml
15 ml
Artikelnummer. 10170563
Marke: Thermo Scientific™ 3420029050
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese aufTabletts verpackten Diagnoseverschlussflaschen eignen sich für zahlreiche Verpackungsanwendungen.
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Diagnoseverschlussflaschen eignen sich für verschiedene kleinvolumige Anwendungen. Die Flaschen können in Test-Kits verwendet werden und werden für eine einfache Handhabung in eingeschweißten SBS-Tabletts geliefert. Die Tabletts können als Hilfe beim Beladen von maschinellen Abfüllsystemen dienen. Sie werden mit aufgesetzten Verschlüssen und ohne Einlagen geliefert, die Falten werfen können.
  • In kontrollierter Umgebung hergestellt.
  • Einschließlich weißer Polypropylen-Verschlüsse ohne Einlage
  • Frei von RNAse und DNAse (342002-9025)
  • Die haltbaren und gleichmäßigen Wände sind riss- und schlagfest.
  • Sterilitätsgrad von 10-6 SAL
  • Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Flaschen werden mit eingesetztem Verschluss in eingeschweißten Tabletts geliefert.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 0,5 oz., 15 ml
Kapazität (metrisch) 15 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0,5 oz.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 14 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 896
Anzahl pro Packung 112
Sterilität Steril
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 20 bis 415 mm
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert: Steril 10-6 SAL-, RNAse-, DNAse-, hDNA- und Pyrogen-frei. Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Diagnostikflaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI.
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 58 mm
Produkttyp Diagnostik-Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 2,28 in.
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1390776 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/02/2025 Catalog Number342002-9050
Chargennummer1285337 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number342002-9050
Chargennummer1326347 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number342002-9050
Chargennummer1276795 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number342002-9050
Chargennummer1320751 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number342002-9050
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Diagnostikflaschen mit Verschluss: Steril, auf Tablett eingeschweißt >